BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICL228-100MG
APOSBICL228-100MGEA 137 EUR InStock
APOSBICL228-100MG
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₆
Melting Pt: 168…170 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043141
CAS-Nummer: 55750-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge