Curcumin-4-O-β-D-glucuronide ≥85%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICL4054-1MG
APOSBICL4054-1MGEA 207 EUR InStock
APOSBICL4054-1MG
Curcumin-4-O-β-D-glucuronide ≥85%
Curcumin-4-O-β-D-glucuronide
Formel: C₂₇H₂₈O₁₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28963761
CAS-Nummer: 227466-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge