Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BICL4176-10G BICL4176-2G BICL4176-5G
APOSBICL4176-10GEA 1010 EUR InStock
APOSBICL4176-10G APOSBICL4176-2G APOSBICL4176-5G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-beta-D-ribofuranoside


Formel: C₁₆H₂₂O₇S
MW: 358.405 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00038411
CAS-Nummer: 4137-56-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge