Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BICL4186-1MG BICL4186-5MG BICL4186-2MG
APOSBICL4186-1MGEA 405 EUR InStock
APOSBICL4186-1MG APOSBICL4186-5MG APOSBICL4186-2MG
Valproic acid-acyl-D-glucuronide ≥98%
Valproic acid-acyl-D-glucuronide


Formel: C₁₄H₂₄O₈
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00869967
CAS-Nummer: 60113-83-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge