Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 237 EUR InStock
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate


Formel: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Melting Pt: 150 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11112189
CAS-Nummer: 92052-29-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge