Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BICL4272-2MG BICL4272-5MG BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA 447 EUR InStock
APOSBICL4272-2MG APOSBICL4272-5MG APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide


Formel: C₁₅H₁₆O₁₀
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28122829
CAS-Nummer: 1093679-73-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge