Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluoro-4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BICL4311-10MG BICL4311-25MG BICL4311-50MG
APOSBICL4311-10MGEA 364 EUR InStock
APOSBICL4311-10MG APOSBICL4311-25MG APOSBICL4311-50MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside 95%
2-Fluoro-4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge