4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 377 EUR InStock
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formel: C₃₃H₄₂O₁₉
MDL Number: MFCD28397804
CAS-Nummer: 848863-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge