Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BICL4368-100MG BICL4368-250MG BICL4368-500MG
APOSBICL4368-100MGEA 364 EUR InStock
APOSBICL4368-100MG APOSBICL4368-250MG APOSBICL4368-500MG
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester


Formel: C₂₁H₃₀Cl₃NO₁₀
MW: 562.823 g/mol
Melting Pt: 82…84 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09817649
CAS-Nummer: 150607-96-8
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge