rac-GR24
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICR114-100MG BICR114-20MG BICR114-5MG
APOSBICR114-100MGEA 4320 EUR InStock
APOSBICR114-100MG APOSBICR114-20MG APOSBICR114-5MG
rac-GR24
rac-GR24
Formel: C₁₇H₁₄O₅
Melting Pt: 156…157 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12405021
CAS-Nummer: 76974-79-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge