(R)-allylglycinol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICR116-1G
APOSBICR116-1GEA 314 EUR InStock
APOSBICR116-1G
(R)-allylglycinol hydrochloride
(R)-allylglycinol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11052925
CAS-Nummer: 926660-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge