6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICY1079-1G
APOSBICY1079-1GEA 719 EUR InStock
APOSBICY1079-1G
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
Formel: C₄₂H₆₉N₃O₃₄
Melting Pt: 206 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864973
CAS-Nummer: 98169-85-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge