Flavanomarein für die HPLC
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIDF1015-10MG
APOSBIDF1015-10MGEA 498 EUR InStock
APOSBIDF1015-10MG
Flavanomarein für die HPLC
Flavanomarein
Formel: C₂₁H₂₂O₁₁
Melting Pt: 243…246 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136058
CAS-Nummer: 577-38-8
EINECS: 209-411-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge