Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Erythromycin

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIE0122-100G BIE0122-10G BIE0122-25G
APOSBIE0122-100GEA 275 EUR InStock
APOSBIE0122-100G APOSBIE0122-10G APOSBIE0122-25G
Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.

  • 960mcg/mg


Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733.95 g/mol
Melting Pt: 133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge