Fluoresceindiacetat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIF4105-25G BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA 132 EUR InStock
APOSBIF4105-25G APOSBIF4105-5G
Fluoresceindiacetat
Fluoresceindiacetat
Formel: C₂₄H₁₆O₇
Melting Pt: 200…203 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005062
CAS-Nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge