Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Erlotinib freie Base ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIFK0019-1G BIFK0019-500MG
APOSBIFK0019-1GEA 126 EUR InStock
APOSBIFK0019-1G APOSBIFK0019-500MG
Erlotinib freie Base ≥99%
Erlotinib
Erlotinib (as the hydrochloride salt) is the active ingredient in the drug product sold under the trade name Tarceva®.


Formel: C₂₂H₂₃N₃O₄
Melting Pt: 167…180 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08063588
CAS-Nummer: 183321-74-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge