Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Etoposide ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide


Formel: C₂₉H₃₂O₁₃
Melting Pt: 259…273 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00869325
CAS-Nummer: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge