NVP-AUY922 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIFK0032-5MG
APOSBIFK0032-5MGEA 27.7 EUR InStock
APOSBIFK0032-5MG
NVP-AUY922 freie Base ≥99%
NVP-AUY922
Formel: C₂₆H₃₁N₃O₅
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD14635361
CAS-Nummer: 747412-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge