Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

SB 225002 ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BIFK0040-10MG BIFK0040-25MG BIFK0040-100MG
APOSBIFK0040-10MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFK0040-10MG APOSBIFK0040-25MG APOSBIFK0040-100MG
SB 225002 ≥99%
SB 225002


Formel: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00954637
CAS-Nummer: 182498-32-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge