Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gö 6983 ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIFK0056-1MG BIFK0056-5MG BIFK0056-10MG
APOSBIFK0056-1MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFK0056-1MG APOSBIFK0056-5MG APOSBIFK0056-10MG
Gö 6983 ≥99%
Gö 6983
Gö 6983 is a potent, cell-permeable, ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC).

  • Free base
  • Purity: >99%.


Formel: C₂₆H₂₆N₄O₃
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04040031
CAS-Nummer: 133053-19-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge