Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Arabinose 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinose 98%
L(+)-Arabinose


Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Melting Pt: 160…163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge