Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure 99

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIG0707-1KG BIG0707-500G
APOSBIG0707-1KGEA 33.5 EUR InStock
APOSBIG0707-1KG APOSBIG0707-500G
L(+)-Glutaminsäure 99
L(+)-Glutaminsäure
Ph.Eur, Pyrogen free


Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Melting Pt: 205 °C (Zers.)
Dichte: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge