1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BII100-1G
APOSBII100-1GEA 255 EUR InStock
APOSBII100-1G
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Iodination reagent
Ref: Fraker,P.J. and Speck, J.C. (1978) Biophys.Comm. 80, 849-857
Formel: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00027367
CAS-Nummer: 51592-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge