Inosine_10g pack 1 * 10 g
Lieferant: Apollo Scientific
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Inosine_10g pack 1 * 10 g APOSBII1001-10G 1 * 10 g
Hersteller-Artikelnummer:: BII1001-10G
Lokale Artikelnummer:: APOSBII1001-10G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder