Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lincomycin hydrochloride 90%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIL0127-25G BIL0127-5G BIL0127-100G
APOSBIL0127-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIL0127-25G APOSBIL0127-5G APOSBIL0127-100G
Lincomycin hydrochloride 90%
Lincomycin hydrochloride
A lincosamide with a primarily bacteriostatic action against gram-negative bacteria

  • Cell culture tested


Formel: C₁₈H₃₄N₂O₆S·HCl
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00058237
CAS-Nummer: 859-18-7
EINECS: 212-726-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge