HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STA2
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIL3112-100ML
APOSBIL3112-100MLEA 50.9 EUR InStock
APOSBIL3112-100ML
HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STA2
Proteinkonjugate und Markierungen
Liquid product red odourless pH-value 7,3 to 7,5 Boiling point 102 °C. Stabiliser for a broad range of HRP conjugates.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge