4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIM104-100MG
APOSBIM104-100MGEA 270 EUR InStock
APOSBIM104-100MG
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
Modifies arginine residues
  • Protein
Ref: Yamasaki,R.B,Vega,A.and Freeney,R.E.(1980)Anal.Biochem.109, 32-40
Formel: C₈H₆O₃
Melting Pt: 106…112 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00054984
CAS-Nummer: 24645-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge