Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid (ONPG) ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIM1202-25G BIM1202-10G BIM1202-100G
APOSBIM1202-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSBIM1202-25G APOSBIM1202-10G APOSBIM1202-100G
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid (ONPG) ≥99%
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid (ONPG)
Colourimetric and spectrophotometric substrate for detection of b-Galactosidase activity. ONPG is cleaved byb-Galactosidase via hydrolysis at the b-1-4-glycosidicbond between 2-nitrophenol and galactose.


Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Melting Pt: 192 °C (Zers.)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063255
CAS-Nummer: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
Order Now

 

PRODUKT


Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Packung VE Katalognummer Menge
Bottle 10 g APOSBIM1202-10G
Hersteller-Artikelnummer:: BIM1202-10G
Lokale Artikelnummer:: APOSBIM1202-10G
Bottle 25 g APOSBIM1202-25G
Hersteller-Artikelnummer:: BIM1202-25G
Lokale Artikelnummer:: APOSBIM1202-25G
Bottle 100 g APOSBIM1202-100G
Hersteller-Artikelnummer:: BIM1202-100G
Lokale Artikelnummer:: APOSBIM1202-100G

Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..