Okadasäure freie Säure ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1340 EUR InStock
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadasäure freie Säure ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge