Biotin-C5-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIMB102-100MG BIMB102-25MG BIMB102-50MG
APOSBIMB102-100MGEA 0 EUR InStock
APOSBIMB102-100MG APOSBIMB102-25MG APOSBIMB102-50MG
Biotin-C5-Amine
Biotin-C5-Amine
Formel: C₁₅H₂₈N₄O₂S
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216002
CAS-Nummer: 115416-38-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge