3’- Amino-3’-deoxyadenosine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIMN2044-100MG
APOSBIMN2044-100MGEA 548 EUR InStock
APOSBIMN2044-100MG
3’- Amino-3’-deoxyadenosine
3’- Amino-3’-deoxyadenosine
Formel: C10H14N6O3
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2504-55-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge