Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 212 EUR InStock
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)


Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371.144 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge