Basic blue 12
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIN0464-10G BIN0464-25G
APOSBIN0464-10GEA 43.5 EUR InStock
APOSBIN0464-10G APOSBIN0464-25G
Basic blue 12
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fluorecence reference standard.
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011936
CAS-Nummer: 2381-85-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge