Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol-α-sulfonylfluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 149 EUR InStock
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid


Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge