Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIP0688-1G
APOSBIP0688-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIP0688-1G
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Formel: C₃H₅O₆P
MDL Number: MFCD00036375
CAS-Nummer: 10526-80-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge