Boc-L-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIP0718-500G
APOSBIP0718-500GEA 92.8 EUR InStock
APOSBIP0718-500G
Boc-L-phenylalanin 98%
Boc-L-phenylalanin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002663
CAS-Nummer: 13734-34-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge