Phalloidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIP0842-1MG
APOSBIP0842-1MGEA 306 EUR InStock
APOSBIP0842-1MG
Phalloidin
Phalloidin
Interferes with function of actin rich structures bybinding to polymeric F actin
Formel: C₃₅H₄₈N₈O₁₁S
CAS-Nummer: 17466-45-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge