Ponceau S
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIP1405-25G
APOSBIP1405-25GEA 98.6 EUR InStock
APOSBIP1405-25G
Ponceau S
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge