Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Puromycin Dihydrochlorid Streptomyces alboniger Animal_free

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIP4033-100MG BIP4033-50MG
APOSBIP4033-100MGEA 284 EUR InStock
APOSBIP4033-100MG APOSBIP4033-50MG
Puromycin Dihydrochlorid Streptomyces alboniger Animal_free
Puromycin Dihydrochlorid


Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544.44 g/mol
Melting Pt: 179…180 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge