Ald-PEG4-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIPG1014-100MG
APOSBIPG1014-100MGEA 763 EUR InStock
APOSBIPG1014-100MG
Ald-PEG4-t-butyl ester
Ald-PEG4-t-butyl ester
Formel: C₁₅H₂₈O₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25424117
CAS-Nummer: 1415329-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge