Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Amino-PEG8-alcohol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 62.5 EUR InStock
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol


Formel: C₁₆H₃₅NO₈
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11041128
CAS-Nummer: 352439-37-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge