Azido-PEG6-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 68.3 EUR InStock
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Formel: C₁₅H₂₉N₃O₈
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22056306
CAS-Nummer: 361189-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge