Azido-PEG6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIPG1129-1G
APOSBIPG1129-1GEA 654 EUR InStock
APOSBIPG1129-1G
Azido-PEG6-amine
Azido-PEG6-amine
Formel: C₁₄H₃₀N₄O₆
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03453240
CAS-Nummer: 957486-82-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge