Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIPG1435-250MG
APOSBIPG1435-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBIPG1435-250MG
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27635155
CAS-Nummer: 287174-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge