Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propargyl-PEG3-Bromide

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 654 EUR InStock
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide


Formel: C₉H₁₅BrO₃
MW: 251.118 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28505517
CAS-Nummer: 203740-63-0
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge