t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 94.4 EUR InStock
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Formel: C₁₈H₃₅NO₉
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24539478
CAS-Nummer: 1347750-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge