Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIPG1869-10G BIPG1869-5G BIPG1869-25G
APOSBIPG1869-10GEA 157 EUR InStock
APOSBIPG1869-10G APOSBIPG1869-5G APOSBIPG1869-25G
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Formel: C₂₂H₃₀O₉S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075239
CAS-Nummer: 37860-51-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge