Gellan Gummi, powder
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gellan Gummi, powder
Gellan Gummi
Melting Pt: >70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131909
CAS-Nummer: 71010-52-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge