Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BIQ1204-100G BIQ1204-10G BIQ1204-25G
APOSBIQ1204-100GEA 132 EUR InStock
APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-25G
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat


Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396.91 g/mol
Melting Pt: 115…116 °C (Zers.)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge