Staurosporine (aus Streptomyces species)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIS0504-100MG
APOSBIS0504-100MGEA 480 EUR InStock
APOSBIS0504-100MG
Staurosporine (aus Streptomyces species)
Staurosporine
Potent inhibitor of phospholipid/calcium-dependent.protein kinase.
Formel: C₂₈H₂₆N₄O₃
Melting Pt: 270 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18252446
CAS-Nummer: 62996-74-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge